Documenti fondamentali
657204
Sigma-Aldrich
Sodium Octanoate-2,4,6,8-13C4
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Octanoic acid-2,4,6,8-13C4
About This Item
Formula condensata:
13CH3(CH213CH2)3CO2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
Punto di fusione
>300 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[Na+].[13CH3]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;/h2-7H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1/i1+1,3+1,5+1,7+1;
BYKRNSHANADUFY-VGFFGMLCSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)