720917
2,5-Dichloropyrimidine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H2Cl2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
48-55 °C
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Clc1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H
CEJAHXLRNZJPQH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
225.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107.2 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)