Documenti fondamentali
720631
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsilyl)-2,3-pentadiene
Sinonimo/i:
1,3-Dimethyl-1-(trimethylsilyl)allene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H16Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.444
Densità
0.746 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC=C=C(C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16Si/c1-6-7-8(2)9(3,4)5/h6H,1-5H3
JGOGDIIEKVYPFO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Oxidative cyclization with chlorine to give chloro- and acetoxybenziodoxaboroles and a self-assembled tetrameric macrocyclic structure
  • Preparation of allylic alcohols or enone derivatives using boronic acid as catalyst
Catalyst for:
  • Preparation of acylsulfoximines via N-acylation of sulfoximines with aliphatic acids
  • Direct amide bond formation
  • Regioselective preparation of substituted triazole derivatives via dipolar cycloaddition of unsaturated carboxylic acids with azides
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable Liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
15.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-9.4 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)