Documenti fondamentali
720593
Sigma-Aldrich
Ethyl pyruvate-2-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
CH313COCOOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Stato
liquid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
P. ebollizione
144 °C (lit.)
Densità
1.054 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)[13C](C)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3/i4+1
XXRCUYVCPSWGCC-AZXPZELESA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
We present an article about the hyperpolarization of 13C labeled metabolites, especially pyruvic acid, using dynamic nuclear polarization (DNP) that allows real-time magnetic resonance spectroscopy.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.