Documenti fondamentali
717061
Sigma-Aldrich
4,4-Difluoro-L-prolinamide hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
(S)-4,4-Difluoropyrolidine-2-carboxamide hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9ClF2N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]/D −23±5°, c = 0.5 in H2O
Gruppo funzionale
amide
fluoro
Stringa SMILE
Cl.NC(=O)[C@@H]1CC(F)(F)CN1
InChI
1S/C5H8F2N2O.ClH/c6-5(7)1-3(4(8)10)9-2-5;/h3,9H,1-2H2,(H2,8,10);1H/t3-;/m0./s1
RRQDQYAEZGKHOB-DFWYDOINSA-N
Applicazioni
4,4-Difluoro-L-prolinamide hydrochloride can be used as a building block in the synthesis of cyanopyrrolidine based DPP-IV inhibitors.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and structure-activity relationships of potent 3-or 4-substituted-2-cyanopyrrolidine dipeptidyl peptidase IV inhibitors
Fukushima H, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 12(23), 6053-6061 (2004)