Documenti fondamentali
715824
Sigma-Aldrich
Diethyl (phenylsulfinylmethyl-13C)phosphonate
99 atom % 13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC10H17O4PS
Peso molecolare:
277.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Stato
liquid
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CCOP(=O)([13CH2]S(=O)c1ccccc1)OCC
InChI
KJWHUVXWMFEIOL-DETAZLGJSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Note legali
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)