Key Documents
713643
Sigma-Aldrich
N-Boc-cis-4-azido-L-proline (dicyclohexylammonium) salt
≥98.0%
Sinonimo/i:
(2S,4S)-N-Boc-4-azidopyrrolidine-2-carboxylic acid (dicyclohexylammonium) salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H39N5O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
437.58
Beilstein:
5977215
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (HPLC)
≥98.0%
98.0-102.0% (NT)
Forma fisica
lumps
Attività ottica
[α]/D -10.0±1.0°, c = 1 in ethanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N3C[C@H](C[C@H]3C(O)=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C12H23N.C10H16N4O4/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-10(2,3)18-9(17)14-5-6(12-13-11)4-7(14)8(15)16/h11-13H,1-10H2;6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,15,16)/t;6-,7-/m.0/s1
XYLCLQGQCINCLJ-BLOLRMMYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3