Documenti fondamentali
712795
Sigma-Aldrich
2-Azido-2-deoxy-D-glucose
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Azido-2-deoxyglucose, Glycosyl azide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11N3O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.17
Beilstein:
2216646
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D 22.5±1.0°, c = 1 in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1OC(O)[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H11N3O5/c7-9-8-3-5(12)4(11)2(1-10)14-6(3)13/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3-,4-,5-,6?/m1/s1
URARQBMUQIRZQO-IVMDWMLBSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)