Documenti fondamentali
709794
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzamide oxime
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
144-148 °C
Gruppo funzionale
amine
oxime
Stringa SMILE
Cc1ccccc1\C(N)=N/O
InChI
1S/C8H10N2O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10-11/h2-5,11H,1H3,(H2,9,10)
UAKAWWHOQNNATR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)