707465
Benzaldehyde-18O
95 atom % 18O
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H618O
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
ID PubChem:
NACRES:
NA.13
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
95 atom % 18O
Livello qualitativo
Stato
liquid
P. ebollizione
178-179 °C
Densità
1.064 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[18O]=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i8+2
HUMNYLRZRPPJDN-PPJXEINESA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)