Key Documents
705446
Sigma-Aldrich
Methyl 2-methyloxazole-4-carboxylate
97%
Sinonimo/i:
2-Methyloxazole-4-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
56-60 °C
Stringa SMILE
COC(=O)c1coc(C)n1
InChI
1S/C6H7NO3/c1-4-7-5(3-10-4)6(8)9-2/h3H,1-2H3
NBBUIANVONUUEM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3