705209
1-Methylxanthine-(methyl-13C,d3)
98 atom %, ≥97% (CP)
Sinonimo/i:
2,6-Dihydroxy-1-methylpurine-(methyl-13C, d3)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC5D3H3N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
13C
D
98 atom %
Saggio
≥97% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
≥300 °C
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H][13C]([2H])([2H])N1C(=O)Nc2nc[nH]c2C1=O
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-5(11)3-4(8-2-7-3)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,12)/i1+1D3
MVOYJPOZRLFTCP-KQORAOOSSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?