705136
Sucrose-(glucose-1-13C)
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
α−D-Glucopyranosyl-1-13C β-D-fructofuranoside, β−D-Fructofuranosyl−α−D-glucopyranoside-1-13C, (+)-Saccharose-(glucose-1-13C)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
185-187 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[13CH](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11?,12+/m1/s1/i11+1
CZMRCDWAGMRECN-FOZLIJCISA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?