704814
1,4-Dioxane solution
NMR reference standard, 10 mM in D2O ("100%", 99.96 atom % D), NMR tube size 5 mm × 7 in.
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
NMR reference standard
Livello qualitativo
Stato
solution
Concentrazione
10 mM in D2O ("100%", 99.96 atom % D)
tecniche
NMR: suitable
Misura tubo NMR
5 mm × 7 in.
Stringa SMILE
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
Quantità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)