Documenti fondamentali
702838
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-7-azaindole
97%
Sinonimo/i:
6-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
88-89 °C
Stringa SMILE
COc1ccc2cc[nH]c2n1
InChI
1S/C8H8N2O/c1-11-7-3-2-6-4-5-9-8(6)10-7/h2-5H,1H3,(H,9,10)
LNEHZEFKSUBWTA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)