Documenti fondamentali
702625
Sigma-Aldrich
Zinc-70Zn sulfate hydrate
72 atom % (70Zn), 95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
70ZnSO4 · xH2O
Peso molecolare:
165.99 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Purezza isotopica
72 atom % (70Zn)
Saggio
95% (CP)
Stato
powder
PM
164.72 by atom % calculation
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
O.[70Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;/q;;+2/p-2/i;;1+5
RNZCSKGULNFAMC-AFEATSGZSA-L
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)