Documenti fondamentali
702560
Sigma-Aldrich
Glycyl-glycine-15N2
98 atom % 15N, 98% (CP)
Sinonimo/i:
2-(2-aminoacetamido)acetic acid-15N2
About This Item
Formula condensata:
15NH2CH2CO15NHCH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Saggio
98% (CP)
Stato
powder
PM
134.07 by atom % calculation
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
protein expression: suitable
Punto di fusione
262-264 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[15NH2]CC(=O)[15NH]CC(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/i5+1,6+1
YMAWOPBAYDPSLA-MPOCSFTDSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)