70160
Nafion™ 117 containing solution
~5% in a mixture of lower aliphatic alcohols and water
Sinonimo/i:
Tetrafluoroethylene-perfluoro-3,6-dioxa-4-methyl-7-octenesulfonic acid copolymer
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
~5% in a mixture of lower aliphatic alcohols and water
Indice di rifrazione
n20/D 1.38
Categoria alternativa più verde
InChI
1S/C7HF13O5S.C2F4/c8-1(9)2(10)24-5(15,16)3(11,4(12,13)14)25-6(17,18)7(19,20)26(21,22)23;3-1(4)2(5)6/h(H,21,22,23);
FOYUGSIADQEOEK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- polyelectrolytic membrane for fuel cells
- metal extraction from aqueous solutions
- for the production of hydrogen by thermochemical water splitting
- as a reference membrane to evaluate the methanol permeability
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
67.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
19.44 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.
Contenuto correlato
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.