939730
Sulfonated polysulfone
proton conducting polymer, degree of sulfonation 90%
Sinonimo/i:
Sulfonated aromatic polymer for fuel cells and PEMs, Sulfonated poly(arylene ether sulfone) ionomer
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
degree of sulfonation: 75-110%
Livello qualitativo
Stato
powder
PM
20-90 kDa
Colore
white
Gruppo funzionale
sulfonic acid
Architettura del polimero
shape: linear
InChI
1S/C12H8F2O8S3.C12H8F2O2S.C12H10O2.2Na/c13-9-3-1-7(5-11(9)24(17,18)19)23(15,16)8-2-4-10(14)12(6-8)25(20,21)22;13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12;13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10;;/h1-6H,(H,17,18,19)(H,20,21,22);1-8H;1-8,13-14H;;
MSKVMJLWNYCWLA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
939730-2G | 4065272086387 |