Documenti fondamentali
701408
Sigma-Aldrich
1,2-Diamino(propane-d6)
98 atom % D
Sinonimo/i:
1,2-Propane-d6-diamine
About This Item
Formula condensata:
CD3CD(NH2)CD2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
80.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Forma fisica
liquid
P. eboll.
119-120 °C
Densità
0.939 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(N)C([2H])([2H])N
InChI
1S/C3H10N2/c1-3(5)2-4/h3H,2,4-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D
AOHJOMMDDJHIJH-LIDOUZCJSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)