Key Documents
699322
Sigma-Aldrich
N-Trimethylsilylbenzaldimine
95%
Sinonimo/i:
(Benzylidene)(trimethylsilyl)amine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15NSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.521
P. eboll.
50-60 °C
Densità
0.85+/-0.1 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)\N=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NSi/c1-12(2,3)11-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3/b11-9+
ATGAAABKKYCMRZ-PKNBQFBNSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
120.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
48.9 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves