Documenti fondamentali
696951
Sigma-Aldrich
Metronidazole-(ethylene-d4)
98 atom % D, 97% (CP)
Sinonimo/i:
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol-d4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D4H5N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
159-161 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])n1c(C)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3/i2D2,3D2
VAOCPAMSLUNLGC-RRVWJQJTSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)