Documenti fondamentali
696048
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate-1-13C
99 atom % 13C, packaged on demand
Sinonimo/i:
Acetoacetic ester
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH213COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Nome del prodotto
Ethyl acetoacetate-1-13C, 99 atom % 13C
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
181 °C (lit.)
Punto di fusione
-43 °C (lit.)
Densità
1.037 g/mL at 20 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CCO[13C](=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i6+1
XYIBRDXRRQCHLP-PTQBSOBMSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
164.3 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73.5 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)