Documenti fondamentali
694967
Sigma-Aldrich
N-(2-Aminoethyl)-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
97%
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4SO2NHCH2CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
111-115 °C
Gruppo funzionale
amine
fluoro
Stringa SMILE
NCCNS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H11F3N2O2S/c10-9(11,12)7-1-3-8(4-2-7)17(15,16)14-6-5-13/h1-4,14H,5-6,13H2
HOVKSPHQQLXZON-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
N-(2-Aminoethyl)-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide can be used as a ligand to synthesize half-sandwich Rh(III) complex, which is employed as a catalyst for the reduction of NAD+ to NADH by transfer hydrogenation using sodium formate as a hydride source. It is also used to form pentamethylcyclopentadienyl iridium (Cp*Ir)-diamine catalyst for selective transfer hydrogenation of various quinoxalines to synthesize corresponding tetrahydroquinxalines.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)