694304
Benzamide (phenyl-1-13C)
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Benzoic-1-13C acid amide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC6H7NO
Peso molecolare:
122.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
Punto di fusione
125-128 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
NC(=O)[13c]1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)/i6+1
KXDAEFPNCMNJSK-PTQBSOBMSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)