Documenti fondamentali
693391
Sigma-Aldrich
Poly(3-decyloxythiophene-2,5-diyl)
0.5 % (w/v) in THF
About This Item
Formula condensata:
(C14H22OS)n
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Stato
liquid
PM
Mn <10,000
Concentrazione
0.5 % (w/v) in THF
Densità
0.877 g/mL at 25 °C
Fluorescenza
λex 350 nm; λem 427 nm in THF
Descrizione generale
Regioregular.
Applicazioni
P3DOT may be used in solar cells.1,
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-9.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-23.3 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chenjun Shi et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(27), 8980-8986 (2006-07-06)
Low band gap conjugated polymers with proper energy levels for charge transfer are required to achieve high-efficiency polymer solar cells. We report the synthesis and characterization of two new regioregular copolymers that are based on 3-alkoxythiophene monomers: poly(3-octylthiophene-2,5-diyl-co-3-decyloxythiophene-2,5-diyl) (POT-co-DOT) and
Articoli
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study