Documenti fondamentali
691194
Sigma-Aldrich
trans-1-Iodo-1-octene
≥95.0% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H15I
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.11
Beilstein:
2346520
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
liquid
Saggio:
≥95.0% (GC)
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.502
Gruppo funzionale
alkyl halide
iodo
Stringa SMILE
CCCCCC\C=C\I
InChI
1S/C8H15I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h7-8H,2-6H2,1H3/b8-7+
SJZDDNSUIVLYIN-BQYQJAHWSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)