688614
Basolite® C 300
produced by BASF
Sinonimo/i:
Copper benzene-1,3,5-tricarboxylate, Cu-BTC MOF
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
produced by BASF
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: copper
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Area superficiale
1500-2100 m2/g
Granulometria
15.96 μm (D50)
Densità bulk
0.35 g/cm3
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
O=C(O[Cu]OC(=O)c1cc2cc(c1)C(=O)O[Cu]OC2=O)c3cc4cc(c3)C(=O)O[Cu]OC4=O
InChI
1S/2C9H6O6.3Cu/c2*10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15;;;/h2*1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);;;/q;;3*+2/p-6
NOSIKKRVQUQXEJ-UHFFFAOYSA-H
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Metal Organic Frameworks (MOFs)