Key Documents
687650
Sigma-Aldrich
But-3-enylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
But-1-ene-4-boronic acid
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHCH2CH2B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
84-90 °C
Gruppo funzionale
allyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OB(O)CCC=C
InChI
1S/C4H9BO2/c1-2-3-4-5(6)7/h2,6-7H,1,3-4H2
WHTULVNQGYJCSG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
May contain varying amounts of anhydride.
Applicazioni
Reactant for:
  • Ag(I)-promoted Suzuki-Miyaura cross-couplings
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)