Key Documents
687421
Sigma-Aldrich
2,4-Difluororesorcinol
95%
Sinonimo/i:
2,4-Difluoro-1,3-dihydroxy benzene, 2,4-Difluorobenzene-1,3-diol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4F2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
57-88 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Oc1ccc(F)c(O)c1F
InChI
1S/C6H4F2O2/c7-3-1-2-4(9)5(8)6(3)10/h1-2,9-10H
IBNBFQFUGXNAKU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)