Documenti fondamentali
686670
Sigma-Aldrich
Polyester-8-hydroxyl-1-carboxyl bis MPA dendron, generation 3
≥97%
Sinonimo/i:
dendron-G3-Carboxyl-OH
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H58O22
Peso molecolare:
830.82
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Descrizione
hydroxyl surface groups
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
Forma fisica
powder (lyophilized)
PM
generation 3
Caratteristiche
focal point carboxylic acid
N° gruppi superficiali
8
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(CO)(CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)C(O)=O
InChI
1S/C35H58O22/c1-29(8-36,9-37)23(46)54-18-34(6,19-55-24(47)30(2,10-38)11-39)27(50)52-16-33(5,22(44)45)17-53-28(51)35(7,20-56-25(48)31(3,12-40)13-41)21-57-26(49)32(4,14-42)15-43/h36-43H,8-21H2,1-7H3,(H,44,45)
CSKGZAJBJPVHFW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Soluble in a variety of polar solvents, such as DMF, methanol, and water.
calculated mol. wt. 831
Applicazioni
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB.
Altre note
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.
Protocolli
Find study on synthesis of drug unimolecular carriers based on dendritic polyester scaffolds having biomedical applications