Documenti fondamentali
686654
Sigma-Aldrich
Polyester-32-hydroxyl-1-carboxyl bis-MPA dendron, generation 5
≥97%
Sinonimo/i:
dendron-G5-Carboxyl-OH
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C155H250O94
Peso molecolare:
3617.59
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Descrizione
hydroxyl surface groups
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
Stato
powder (lyophilized)
PM
generation 5
Caratteristiche
focal point carboxylic acid
N° gruppi superficiali
32
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Soluble in a variety of polar solvents, such as DMF, methanol, and water.
calculated mol. wt. 3,618
Altre note
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Note legali
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>212.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.
Protocolli
Find study on synthesis of drug unimolecular carriers based on dendritic polyester scaffolds having biomedical applications