685321
[6,6]-Phenyl-C61 butyric acid butyl ester
>97%
Sinonimo/i:
1-(3-Butoxycarbonylpropyl)-1-phenyl-[6.6]C61, PCBB(6,6), [60]PCB-C4
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
functionalized fullerene
Saggio
>97%
Stato
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)CCCC2(c1ccccc1)C34c5c6c7c8c9c%10c(c%11c%12c3c%13c5c%14c%15c6c%16c7c%17c9c%18c%19c%10c%20c%11c%21c%12c%22c%13c%23c%14c%24c%15c%25c%16c%26c%17c%18c%27c%28c%19c%20c%29c%21c%30c%22c%23c%31c%24c%32c%25c%26c%27c%33c%28c%29c%30c%31c%32%33)C248
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Since the first publication in 1995 describing a bulk heterojunction photodiode incorporating a methanofullerene, significant progress has been made in improving device performance and the scope of device research has broadened widely.
PCBM-based n-type semiconductors - Find p- and n-type organic semiconductors available with PCBM library & properties.
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.
Optoelectronic Devices Based on Diketopyrrolopyrrole (DPP)-containing Conjugated Small Molecules