683973
(5aR, 10bS)-5a, 10b-Dihydro-2-(2′2, 4′,6′-trimethylphenyl)-4H, 6H-indeno[2,1-b]-1,2,4-triazolo[4, 3-d]-1,4-oxazinium chloride
93%
Sinonimo/i:
Bode Catalyst 2
Saggio
93%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D +158°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
226-230 °C
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
[Cl-].Cc1cc(C)c(c(C)c1)-[n+]2c[n@@H]3[C@@H]4[C@@H](Cc5ccccc45)OCc3n2
InChI
1S/C21H22N3O.ClH/c1-13-8-14(2)20(15(3)9-13)24-12-23-19(22-24)11-25-18-10-16-6-4-5-7-17(16)21(18)23;/h4-9,12,18,21H,10-11H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/t18-,21+;/m1./s1
GUECWMLEUCWYOS-WKOQGQMTSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- In the preparation of dihydropyridinones by reacting enals or α′-hydroxyenones with vinylogous amides via aza-Claisen annulations.
- In the oxidative coupling reactions of di(hetero)arylmethanes with enals to yield benzimidazole fused lactams.
- In the synthesis of organosilanes by reacting enals with β-silyl enones.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Rovis has demonstrated that triazolium salt in the presence of a base can act as an N-heterocyclic carbene organocatalyst1 in highly enantioselective intramolecular Stetter reactions.