683108
Chiralyst P310
Umicore, 99%
Sinonimo/i:
(Acetylacetonato)(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I), Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I), Rh(acac)(COD)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: rhodium
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
Punto di fusione
138-140 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)\C=C(\C)O[Rh].C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.C5H8O2.Rh/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;1-4(6)3-5(2)7;/h1-2,7-8H,3-6H2;3,6H,1-2H3;/q;;+1/p-1/b2-1-,8-7-;4-3-;
TVGPAHONTUMCNP-DWVXZKBMSA-M
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
We are happy to offer a series of precatalysts for asymmetric catalysis and Pd based cross coupling catalysis. Our partnership with Umicore allows us to offer a portfolio of metal complexes with batch-to-batch consistency for a plethora of catalytic reactions. 20 different precatalyst complexes are available, providing access to hundred different catalytic reactions.