682101
DABAL-trimethylaluminum
Sinonimo/i:
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane bis(trimethylaluminum), Bis(trimethylaluminum)-DABCO® adduct, DABAL-Me3, Triethylenediaminine bis(trimethylaluminum)
About This Item
Prodotti consigliati
Punto di fusione
>250 °C
Stringa SMILE
C[Al-](C)(C)[N+]12CC[N+](CC1)(CC2)[Al-](C)(C)C
InChI
1S/C6H12N2.6CH3.2Al/c1-2-8-5-3-7(1)4-6-8;;;;;;;;/h1-6H2;6*1H3;;
WSTAITCRSVOCTK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
DABAL-Me3 is an adduct of trimethylaluminum and DABCO® that is a free-flowing solid that can be manipulated without the need for an inert atmosphere.