Key Documents
680087
Sigma-Aldrich
(R)-(–)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8F3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
P. eboll.
110-111 °C
Punto di fusione
29-33 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H8F3N/c6-5(7,8)4-2-1-3-9-4/h4,9H,1-3H2/t4-/m1/s1
VINAMCOZNJHNIH-SCSAIBSYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
84.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
28.9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)