Documenti fondamentali
678872
Sigma-Aldrich
Chloroacetonitrile-13C2, 15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
Cl13CH213C15N
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Saggio
98% (CP)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
Cl[13CH2][13C]#[15N]
InChI
1S/C2H2ClN/c3-1-2-4/h1H2/i1+1,2+1,4+1
RENMDAKOXSCIGH-STGVANJCSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)