678015
4,7-Dichloro-1,10-phenanthroline
97%
Sinonimo/i:
4,7-Dichloro-o-phenanthroline
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
243-247 °C
Stringa SMILE
Clc1ccnc2c1ccc3c(Cl)ccnc23
InChI
1S/C12H6Cl2N2/c13-9-3-5-15-11-7(9)1-2-8-10(14)4-6-16-12(8)11/h1-6H
GIEQBYJCGYHHSU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?