Key Documents
677779
Sigma-Aldrich
Benzo[c][1,2,5]oxadiazole-5-boronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15BN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
87-91 °C
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3nonc3c2
InChI
1S/C12H15BN2O3/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)8-5-6-9-10(7-8)15-18-14-9/h5-7H,1-4H3
MQXANAGMQAYTMV-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3