Documenti fondamentali
677124
Sigma-Aldrich
1,3-Cyclohexane dimethanol-d4
98 atom % D, cis/trans mixture, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8D4H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
P. ebollizione
283 °C
Densità
1.048 g/mL at 25 °C (est.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(O)C1CCCC(C1)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C8H16O2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h7-10H,1-6H2/i5D2,6D2
LUSFFPXRDZKBMF-NZLXMSDQSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
322.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
161.1 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)