675784
1,2,3,4,5-Pentaphenyl-1′-(di-tert-butylphosphino)ferrocene
Sinonimo/i:
QPhos
About This Item
Prodotti consigliati
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Punto di fusione
211-219 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
[Fe].CC(C)(C)P([C]1[CH][CH][CH][CH]1)C(C)(C)C.c2ccc(cc2)[C]3[C]([C]([C]([C]3c4ccccc4)c5ccccc5)c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C35H25.C13H22P.Fe/c1-6-16-26(17-7-1)31-32(27-18-8-2-9-19-27)34(29-22-12-4-13-23-29)35(30-24-14-5-15-25-30)33(31)28-20-10-3-11-21-28;1-12(2,3)14(13(4,5)6)11-9-7-8-10-11;/h1-25H;7-10H,1-6H3;
YOQRDWPCPFCDLP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Developed by Professor John Hartwig, pentaphenyl(di-tert-butylphosphino)ferrocene (Q-Phos) has emerged to be a premier ligand in coupling reactions with its remarkably broad utility in a variety of C–N, C–O, and C–C bondforming reactions.