Documenti fondamentali
673013
Sigma-Aldrich
2-Benzyloxyphenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H11BrMgO
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Livello qualitativo
Concentrazione
1.0 M in THF
Densità
1.047 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
Br[Mg]c1ccccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H11O.BrH.Mg/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13;;/h1-9H,11H2;1H;/q;;+1/p-1
VELKJPFZDYXBDE-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
2-Benzyloxyphenylmagnesium bromide can be used:
  • As a substrate in the iron-catalyzed coupling reaction of aryl Grignard reagents with unprotected bromophenols.
  • As a substrate in the cross-coupling of Grignard reagents using diaryl titanates and ferric chloride.
  • In one of the key synthetic steps for the total synthesis of an antibiotic caboxamycin.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 - 5.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 - -15 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Iron catalyzed oxidative assembly of N-heteroaryl and aryl metal reagents using oxygen as an oxidant
Liu KM, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 51(6), 1124-1127 (2015)