Documenti fondamentali
671533
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-2-Benzyloxy-cyclopentylamine
97%
Sinonimo/i:
(1R)-trans-2-(Phenylmethoxy)cyclopentanamine, (1S,2S)-1-Amino-2-benzyloxycyclopentane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H17NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥96.5% (GC)
97%
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥98.0%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[C@@H]1CCC[C@H]1OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H17NO/c13-11-7-4-8-12(11)14-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9,13H2/t11-,12-/m1/s1
JIMSXLUBRRQALI-VXGBXAGGSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)