Documenti fondamentali
669083
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethyl formate
95%
Sinonimo/i:
TFEF
About This Item
Formula condensata:
CF3CH2OC(O)H
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D <1.001
Densità
1.317 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
[H]C(=O)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F3O2/c4-3(5,6)1-8-2-7/h2H,1H2
CAFROQYMUICGNO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent for the formylation of alcohols and amines. Hydroxylamines provide high yields of the N-formylated product.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
45.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
7.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
David R Hill et al.
Organic letters, 4(1), 111-113 (2002-01-05)
[reaction: see text] Treatment of a variety of alcohols, amines, and N-hydroxylamines with 2,2,2-trifluoroethyl formate gave the corresponding formylated adducts in high yields.