668400
1,3-Dimethylimidazolium-2-carboxylate
technical grade, ≥80%
Sinonimo/i:
1,3-Bis(methyl)imidazolium-2-carboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
≥80%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
Punto di fusione
221-225 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cn1cc[n+](C)c1C([O-])=O
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-7-3-4-8(2)5(7)6(9)10/h3-4H,1-2H3
HESZXGSSISDCNI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Azouri M. et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 4877-4877 (2007)
Holbrey, J. D. et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 28-28 (2003)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
668400-1G | 4061826699966 |
668400-5G | 4061833358146 |