Documenti fondamentali
667994
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-furoic acid
97%
Sinonimo/i:
3-Methylfuran-2-carboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.11
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
134-138 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
Cc1ccoc1C(O)=O
InChI
1S/C6H6O3/c1-4-2-3-9-5(4)6(7)8/h2-3H,1H3,(H,7,8)
BNYIQEFWGSXIKQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used in a palladium-catalyzed cross-coupling between heteroaryl carboxylic acids and aryl bromides leading to arylated heterocycles. Also used in a palladium-catalyzed asymmetric hydrogenation.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J. Catal., 226, 52-52 (2003)
Pat Forgione et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(35), 11350-11351 (2006-08-31)
Aryl-substituted five-membered heteroaromatics have attracted great interest over the past years due to their presence in a large number of pharmaceuticals and natural products. Recently, an advance in the preparation of these scaffolds was achieved by employing a C-H functionalization