Documenti fondamentali
663239
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tris[(3-methylphenyl)phenylamino]benzene
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C45H39N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
621.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
184-188 °C
Stringa SMILE
Cc1cccc(c1)N(c2ccccc2)c3cc(cc(c3)N(c4ccccc4)c5cccc(C)c5)N(c6ccccc6)c7cccc(C)c7
InChI
1S/C45H39N3/c1-34-16-13-25-40(28-34)46(37-19-7-4-8-20-37)43-31-44(47(38-21-9-5-10-22-38)41-26-14-17-35(2)29-41)33-45(32-43)48(39-23-11-6-12-24-39)42-27-15-18-36(3)30-42/h4-33H,1-3H3
HKDGIZZHRDSLHF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)