Documenti fondamentali
663034
Sigma-Aldrich
N-(2-Butynyl)phthalimide
97%
Sinonimo/i:
1-Phthalimido-2-butyne
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
219-223 °C
Gruppo funzionale
imide
Stringa SMILE
CC#CCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C12H9NO2/c1-2-3-8-13-11(14)9-6-4-5-7-10(9)12(13)15/h4-7H,8H2,1H3
COPWPECHFWIYSP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)