Key Documents
661651
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylphenethylamine hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
2,4,6-Trimethylbenzeneethanamine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H17N · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.72
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
296-305 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CC1=CC(C)=CC(C)=C1CC[NH3+].[Cl-]
InChI
1S/C11H17N/c1-8-6-9(2)11(4-5-12)10(3)7-8/h6-7H,4-5,12H2,1-3H3
QUIIKTQSGAWIAC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)